Print…
Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
S0394-100G S0394-25G
TCIAS0394-100GEA 152 EUR
TCIAS0394-100G TCIAS0394-25G
Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (por análise titulométrica)
Sodium triacetoxyborohydride
Fórmula: C₆H₁₀BNaO₆
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Número MDL : MFCD00012211
Número CAS: 56553-60-7
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Merck Index: 14,08695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&vid=f5674fe7b957ee8f986212c93b778865e48e2bec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 80.0 %