Print…
Acetonitrilo ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0060-25ML A0060-500ML
TCIAA0060-25MLEA 16 EUR
TCIAA0060-25ML TCIAA0060-500ML
Acetonitrilo ≥99.5% (por GC)
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 82°C
Ponto de Fusão: –46°C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 10°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448a84cb7a60315bb069f40c31fefc6339139261&vid=359b9e697488014837bd468b45d24b2e731d3e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %