Print…
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
B0957-25ML B0957-500ML B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA 16 EUR
TCIAB0957-25ML TCIAB0957-500ML TCIAB0957-100ML
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (por GC)
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Fórmula: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Ponto de ebulição: 67°C
Densidade: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000214
Número CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=082a4a331b1e17b9849f92ed506aff2762ca5fd0&vid=b1974fde73c4f6f71fa7926d886148863bc44c23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %