Print…
1-Bromo-6-chlorohexane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1998-25G B1998-500G
TCIAB1998-25GEA 30 EUR
TCIAB1998-25G TCIAB1998-500G
1-Bromo-6-chlorohexane ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-6-chlorohexane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 117°C
Número MDL : MFCD00001019
Número CAS: 6294-17-3
EINECS: 228-555-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2ed922458def8637b0eb1bd1dc4727c99d34c8d&vid=305d41101895497e1ca848feeccb2f4d68df7f36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %