Print…
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0575-25G B0575-500G
TCIAB0575-25GEA 16 EUR
TCIAB0575-25G TCIAB0575-500G
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-3-chloropropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: -59°C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000998
Número CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba260df4e3c1b073bf5525c1f3b5fd75974ce8d9&vid=1086ee8a53a06dd33de660d3ca4441228c1bc93b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %