Print…
Tetrabromometano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Carbon tetrabromide
T0038-25G T0038-500G T0038-100G
TCIAT0038-25GEA 17 EUR
TCIAT0038-25G TCIAT0038-500G TCIAT0038-100G
Tetrabromometano ≥99.0% (por GC)
Tetrabromometano
Fórmula: Br₄C
Peso Molecular: 331.63 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000117
Número CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62de0aa4386510c11d0f23123e50ff34c416b887&vid=bc2f8ab2ddcde000cb3931c84382697e4903a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency