Print…
2-Bromopropano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 17 EUR
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
2-Bromopropano ≥99.0% (por GC)
2-Bromopropano
Fórmula: H₃CBrCHCH₃
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000147
Número CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %