Print…
1-Bromopropano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Brometo de n-propilo
B0638-25G B0638-500G
TCIAB0638-25GEA 16 EUR
TCIAB0638-25G TCIAB0638-500G
1-Bromopropano ≥98.0% (por GC)
1-Bromopropano
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₃
Peso Molecular: 122.99 g/mol
Ponto de ebulição: 71°C
Ponto de Fusão: –110°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000254
Número CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %