Print…

1-Bromo octano ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-Octyl bromide

B0626-25ML B0626-500ML
TCIAB0626-25MLEA 16 EUR
TCIAB0626-25ML TCIAB0626-500ML
1-Bromo octano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo octano
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Peso Molecular: 193.13 g/mol
Ponto de ebulição: 201°C
Ponto de Fusão: -55
Ponto de Inflamação: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000276
Número CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,06764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d28b7e81db1dd1121d8eef7bbf7caf741433b93&vid=8e7789fa7a21cc9c97631cf847d8f1c1480f6925&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR