Print…
1-Bromononane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Nonyl bromide
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 27 EUR
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromononane ≥98.0% (por GC)
1-Bromononane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Peso Molecular: 207.15 g/mol
Ponto de ebulição: 201
Ponto de Fusão: -29
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000278
Número CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %