Print…
1-Bromohexane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Hexyl bromide
B0600-25G B0600-500G
TCIAB0600-25GEA 16 EUR
TCIAB0600-25G TCIAB0600-500G
1-Bromohexane ≥98.0% (por GC)
1-Bromohexane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 165.07 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: –85°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000271
Número CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d266fe74b4fa46d549d04b206ebfcbd60bfec55&vid=064b68750d08e4cec0eb258f895485e854f97945&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %