Print…
1-Bromohexadecane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0599-25G B0599-500G B0599-100G
TCIAB0599-25GEA 16 EUR
TCIAB0599-25G TCIAB0599-500G TCIAB0599-100G
1-Bromohexadecane ≥96.0% (por GC)
1-Bromohexadecane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14 °C
Densidade: 0,9992 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 181°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000230
Número CAS: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355177612791b474a8c718986b707759bd7f6047&vid=91481c2ee13b1de9e1d7d7309a3024d4eb4a498f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %