Print…
1-Bromodecane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0583-25ML B0583-500ML
TCIAB0583-25MLEA 16 EUR
TCIAB0583-25ML TCIAB0583-500ML
1-Bromodecane ≥98.0% (por GC)
1-Bromodecane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Fusão: –30°C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000221
Número CAS: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a9d0936f7ac6adeb3c30f6084d1c154c4f0278&vid=0ec8db18f71d397381da6f19341419d0b7db1317&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %