Print…
1-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Butyl bromide
B0560-25G B0560-500G
TCIAB0560-25GEA 18 EUR
TCIAB0560-25G TCIAB0560-500G
1-Bromobutano ≥98.0% (por GC)
1-Bromobutano
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: -112°C
Densidade: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000260
Número CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e7863ef88fa87359e8603e2390fade10d7abfd&vid=d84bd591b9efc2dde11d1f4430d85c98c591622d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %