Print…
1,6-Dibromohexane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 17 EUR
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromohexane ≥97.0% (por GC)
1,6-Dibromohexane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: -2°C
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 152°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000272
Número CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %