Print…
1,5-Dibromopentane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
D0198-25G D0198-500G D0198-100G
TCIAD0198-25GEA 17 EUR
TCIAD0198-25G TCIAD0198-500G TCIAD0198-100G
1,5-Dibromopentane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Dibromopentane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Peso Molecular: 229.94 g/mol
Ponto de ebulição: 221°C
Ponto de Fusão: -39
Ponto de Inflamação: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000268
Número CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c324c2f9ac10f7f475cd0491f91ee397f261803&vid=cb43642e15dc50aeaf766396e994cab610caf524&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %