1,3-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0202-25G
D0202-500G
D0202-100G
TCIAD0202-25GEA
16
EUR
TCIAD0202-25G
TCIAD0202-500G
TCIAD0202-100G
1,3-Dibromopropano ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromopropane
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₂Br Ponto de ebulição: 167°C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 1,99 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 56°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000255 Número CAS: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,09713 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |