Print…
1,11-Dibromoundecane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Undecamethylene dibromide
D2487-5G D2487-1G
TCIAD2487-5GEA 55 EUR
TCIAD2487-5G TCIAD2487-1G
1,11-Dibromoundecane ≥96.0% (por GC)
1,11-Dibromoundecane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br
Ponto de ebulição: 192°C
Ponto de Fusão: –11°C
Densidade: 1,332 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000224
Número CAS: 16696-65-4
EINECS: 240-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24f5653ad29dd461dd7af2eb7aacb74b6537c62&vid=b69e5a5bbf44f4875a7d5571263b6dab58f30ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %