Print…
1,10-Dibromodecane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0179-25G D0179-100G
TCIAD0179-25GEA 25 EUR
TCIAD0179-25G TCIAD0179-100G
1,10-Dibromodecane ≥95.0% (por GC)
1,10-Dibromodecane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000222
Número CAS: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40ceaa0dfc8c9f185a4ca8234bcb06560741f12&vid=befef9547d9637514ba68fb1df70f71167af5c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %