Print…
1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0034-25G T0034-500G
TCIAT0034-25GEA 22 EUR
TCIAT0034-25G TCIAT0034-500G
1,1,2,2-Tetrabromoetano ≥98.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrabromoetano
Fórmula: Br₂HCCHBr₂
Peso Molecular: 345.65 g/mol
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Fusão: 0°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000133
Número CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6174065146305a0a4336d81a5626ce21ff05126d&vid=9446daa88a676b6ddfb55bfb4119288ff3cd282d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %