Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98.0-102.0%, cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor
Atenção
7940-20EA 0 EUR
7940-20 7940-04
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98.0-102.0%, cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (colorless or white crystals)