Print…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-Dipenteno, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno
L0132-25ML L0132-5ML L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA 25 EUR
TCIAL0132-25ML TCIAL0132-5ML TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno ≥95.0% (por GC)
(S)-(-)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Peso Molecular: 136.24 g/mol
Ponto de ebulição: 64°C
Ponto de Fusão: -74
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001558
Número CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa82c1cf7c37e3ec7cb5fad47f818fa56ab9777&vid=33ecdd3d32ad72209d39b6237f09862f6bfd2fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%