Print…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 164 EUR
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Fusão: –75°C
Densidade: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062991
Número CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)