Print…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 18 EUR
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno ≥95.0% (por GC)
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Peso Molecular: 136.24 g/mol
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Fusão: –75°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062991
Número CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%