Print…
D(+)-Cânfora ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0010-25G C0010-500G
TCIAC0010-25GEA 16 EUR
TCIAC0010-25G TCIAC0010-500G
D(+)-Cânfora ≥98.0% (por GC)
D(+)-Cânfora
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 204°C
Ponto de Fusão: 174…175 °C
Densidade: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064149
Número CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36cbc8b7ec5a9a93862bffbdd9039f557b87ba2&vid=221f7e46fae534b110730bca3200e402a52ba621&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +46.0 deg (C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency