Print…
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 0.5 mol em solução aquosa, ConvoL NORMADOSE® solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Dose para preparação de 1 Litro de solução
84589.600EA 17.8 EUR
84589.600
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 0.5 mol em solução aquosa, ConvoL NORMADOSE® solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36,46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.4998 - 0.5002 mol/l