Print…
(±)-1,3-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 16 EUR
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
(±)-1,3-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 207°C
Ponto de Inflamação: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004554
Número CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %