Print…
(±)-3-Octanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 34 EUR
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 177°C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004590
Número CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %