Print…
(±)-2-Heptanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
H0034-25ML H0034-500ML H0034-100ML
TCIAH0034-25MLEA 17 EUR
TCIAH0034-25ML TCIAH0034-500ML TCIAH0034-100ML
(±)-2-Heptanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-2-Heptanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Peso Molecular: 116.2 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004587
Número CAS: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
Merck Index: 14,04662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75de1740a4cbcae47b0a6b3c24ec691748f77592&vid=5ef2ad3205eb05dc648382669525ee49363ae0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %