Print…
(±)-Epicloridrina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
E0012-25G E0012-500G
TCIAE0012-25GEA 16 EUR
TCIAE0012-25G TCIAE0012-500G
(±)-Epicloridrina ≥99.0% (por GC)
(±)-Epicloridrina
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Fusão: -26°C
Densidade: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005132
Número CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85b8aef6117b99e28f07bb92a0c1f628d5b81c4a&vid=d4976897766e7df5413d57e65182fef6440cd13a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency