Print…
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
D0765-25G D0765-500G D0765-100G
TCIAD0765-25GEA 55 EUR
TCIAD0765-25G TCIAD0765-500G TCIAD0765-100G
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥99.0% (por GC)
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 180 - 240 °C (13 -rr)
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008404
Número CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&vid=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency