Print…
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2919-1G B2919-5G
TCIAB2919-1GEA 33 EUR
TCIAB2919-1G TCIAB2919-5G
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD00672940
Número CAS: 183802-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d499ea2e93f4f21019628711d8bd0d055cc05df0&vid=d499ea2e93f4f21019628711d8bd0d055cc05df0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C