Print…
Sodium cyclamate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0487-25G C0487-500G
TCIAC0487-25GEA 16 EUR
TCIAC0487-25G TCIAC0487-500G
Sodium cyclamate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Sodium cyclamate
Fórmula: C₆H₁₂NNaO₃S
Ponto de Fusão: 265 °C
Número MDL : MFCD00003827
Número CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 14,02703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&vid=b1d84ec481c98cca7c691feb76c32931e4f02907&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency