Print…
Disodium-α-glycerophosphate hydrate ≥85.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: alpha-Glycerophosphoric Acid Disodium Salt, Glycerophosphate disodium salt
G0096-25G G0096-5G
TCIAG0096-25GEA 235 EUR
TCIAG0096-25G TCIAG0096-5G
Disodium-α-glycerophosphate hydrate ≥85.0% (por análise titulométrica)
Disodium-α-glycerophosphate hydrate
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·xH₂O
Peso Molecular: 216.04 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00035539
Número CAS: 1555-56-2
EINECS: 216-304-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f75d6bc6e7e94278ff627c7a3d4e728b12ed8f&vid=05f75d6bc6e7e94278ff627c7a3d4e728b12ed8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 35.0 %