Print…
Methyl violet 2B
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
G0177-25G G0177-100G
TCIAG0177-25GEA 16 EUR
TCIAG0177-25G TCIAG0177-100G
Methyl violet 2B
Methyl violet 2B
Fórmula: C₂₄H₂₈ClN₃
Peso Molecular: 393.96 g/mol
Ponto de Fusão: 137
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012568
Número CAS: 8004-87-3
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 583.0 to 587.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.320 (2mg/L, H2O, 583.0 to 587.0 nm) (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 1.05 to 1.20 (E570/E600)
Drying loss max. 10.0 %