Print…
Fast green FCF ≥85.0% (por HPLC e método UV)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0099-1G F0099-10G
TCIAF0099-1GEA 16 EUR
TCIAF0099-1G TCIAF0099-10G
Fast green FCF ≥85.0% (por HPLC e método UV)
Fast green FCF
Fórmula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Ponto de Fusão: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013053
Número CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 14,03941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2ef5c8bd90972315d424c05b8aab707fa7e609&vid=ff2ef5c8bd90972315d424c05b8aab707fa7e609&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Lambda max. 622.0 to 626.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 10.0 %