Print…
Potassium oleate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Oleic acid potassium salt
O0056-25G O0056-500G
TCIAO0056-25GEA 16 EUR
TCIAO0056-25G TCIAO0056-500G
Potassium oleate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium oleate
Fórmula: C₁₈H₃₃KO₂
Ponto de Fusão: 235…240 °C
Número MDL : MFCD00064243
Número CAS: 143-18-0
EINECS: 205-590-5
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&vid=b58c153339ddf07faa27ba257662fdf963f08fc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %