Print…
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0804-1G F0804-5G
TCIAF0804-1GEA 21 EUR
TCIAF0804-1G TCIAF0804-5G
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₈O₃
Número MDL : MFCD00001145
Número CAS: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&vid=fbb564542384b391e36f1dea8d5eac6f0b044137&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C