Print…
L(-)-Menthol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
M0545-25G M0545-500G M0545-100G
TCIAM0545-25GEA 16 EUR
TCIAM0545-25G TCIAM0545-500G TCIAM0545-100G
L(-)-Menthol ≥99.0% (por GC)
L(-)-Menthol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Inflamação: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062979
Número CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 14,05837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&vid=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C