Print…
1,2,4-Triazol-3-ilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0432-25G A0432-500G
TCIAA0432-25GEA 16 EUR
TCIAA0432-25G TCIAA0432-500G
1,2,4-Triazol-3-ilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,2,4-Triazol-3-ilamina
Fórmula: C₂H₄N₄
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Densidade: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005230
Número CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00489
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22c48850dbac6c10c781d3f407803e88b9f113ff&vid=22c48850dbac6c10c781d3f407803e88b9f113ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity