Print…
Quinaldine red ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Q0007-1G Q0007-25G
TCIAQ0007-1GEA 16 EUR
TCIAQ0007-1G TCIAQ0007-25G
Quinaldine red ≥95.0% (por análise titulométrica)
Quinaldine red
Fórmula: C₂₁H₂₃IN₂
Ponto de Fusão: 240 °C
Número MDL : MFCD00011968
Número CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 14,08049
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&vid=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Absorbance min. 0.52 (5mg/L methanol, 524 to 528nm)
Transition interval (pH) (colorless to very pale red)1.4 to 3.2 (yellowish red)