Print…
4-terc-Octilfenol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0144-500G T0144-25G
TCIAT0144-500GEA 35 EUR
TCIAT0144-500G TCIAT0144-25G
4-terc-Octilfenol ≥95.0% (por GC)
4-terc-Octilfenol
Fórmula: C₁₄H₂₂O
Ponto de ebulição: 279°C
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Densidade: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147 °C
Número MDL : MFCD00002368
Número CAS: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&vid=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C