Print…
1,2,3-Triazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1880-25G T1880-5G
TCIAT1880-25GEA 254 EUR
TCIAT1880-25G TCIAT1880-5G
1,2,3-Triazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2,3-Triazole
Fórmula: C₂H₃N₃
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Densidade: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014490
Número CAS: 288-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd571c5f8a36d4e4c17a6e31754d54fe4d283fa&vid=3dd571c5f8a36d4e4c17a6e31754d54fe4d283fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency