Print…
Pararosaniline hydrochloride ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0599-25G P0599-500G P0599-100G
TCIAP0599-25GEA 40 EUR
TCIAP0599-25G TCIAP0599-500G TCIAP0599-100G
Pararosaniline hydrochloride ≥95.0% (por HPLC)
Pararosaniline hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₁₈ClN₃
Ponto de Fusão: 270°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001657
Número CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca8dce159466d1c296acb284f5a64213ba64a3b1&vid=ca8dce159466d1c296acb284f5a64213ba64a3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 538.0 to 541.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.400 (2mg/L, H2O, 538.0 to 541.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %