Print…
Fosfato de p,p,p-tricresilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Fosfato de p,p,p-tritolilo
T2209-25G T2209-5G
TCIAT2209-25GEA 177 EUR
TCIAT2209-25G TCIAT2209-5G
Fosfato de p,p,p-tricresilo ≥98.0% (por GC)
Fosfato de p,p,p-tricresilo
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso Molecular: 368.37 g/mol
Ponto de ebulição: 430°C
Ponto de Fusão: 77
Densidade: 1.247
Ponto de Inflamação: 230
Número CAS: 78-32-0
EINECS: 201-105-6
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&vid=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C