Print…
Timolftaleína
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
T0237-1G T0237-25G
TCIAT0237-1GEA 17 EUR
TCIAT0237-1G TCIAT0237-25G
Timolftaleína
Timolftaleína
Fórmula: C₂₈H₃₀O₄
Ponto de Fusão: 253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005909
Número CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 14,09401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9684b17cfbd4fec22a37b3016ce13c12d9edc16f&vid=9684b17cfbd4fec22a37b3016ce13c12d9edc16f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Absorbance min. 0.350 (5mg/L, pH10.5, 592.0 to 596.0 nm)
Solubility in EtOH (50vol%) transparency
Drying loss max. 1.0 %
Transition interval (pH) (colorless)8.6 to 10.5 (blue)