Print…
Trimethyl orthoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0115-25ML O0115-500ML
TCIAO0115-25MLEA 16 EUR
TCIAO0115-25ML TCIAO0115-500ML
Trimethyl orthoacetate ≥98.0% (por GC)
Trimethyl orthoacetate
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16°C
Número MDL : MFCD00008477
Número CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&vid=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %