Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
F0701-1G F0701-5G
TCIAF0701-1GEA 34 EUR
TCIAF0701-1G TCIAF0701-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00061153
Número CAS: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&vid=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %