Print…
3,4'-Dichloropropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2613-25G D2613-5G
TCIAD2613-25GEA 115 EUR
TCIAD2613-25G TCIAD2613-5G
3,4'-Dichloropropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4'-Dichloropropiophenone
Fórmula: C₉H₈Cl₂O
Peso Molecular: 203.07 g/mol
Ponto de Fusão: 51
Número MDL : MFCD00000992
Número CAS: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&vid=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency