Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 108 EUR
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Ponto de ebulição: 212°C
Densidade: 1.48
Número MDL : MFCD00019742
Número CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C